Merck
T5702
Sigma-Aldrich
オルトケイ酸テトラブチル
97%
別名:
テトラブトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2O)4Si
CAS番号:
分子量:
320.54
Beilstein:
1709274
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
275 °C (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C16H36O4Si/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
InChI Key
UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T5702-25G:
T5702-100G:
T5702-BULK:
T5702-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
エアロゲル構造体の超低密度メソポーラス酸化物を水素貯蔵材料として用いた事例を紹介します。
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
すべて表示