Merck
388505
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide
≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O
別名:
13C Labeled carbon monoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CO
CAS番号:
分子量:
29.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
≤6 atom % 18O
品質水準
アッセイ
99% (CP)
mp
−207 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1
InChI Key
UGFAIRIUMAVXCW-OUBTZVSYSA-N
アプリケーション
13Cラベル化化合物用の重要な基本的ビルディングブロックです。また、宇宙物理学や放射線化学でも用いられています
包装
真鍮製CGA 110/180バルブ付きレクチャーボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレススチールコントロールバルブZ146951またはZ187224、ステンレススチールレギュレーターZ148504またはZ148512のいずれかの使用を推奨します。
ピクトグラム
FlameGas cylinderSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Heart
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
388505-1L-PW:
388505-1L-EU:
388505-10L:
388505-VAR:
388505-1L:
388505-BULK:
388505-10L-EU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Astronomy and Astrophysics, 291, 250-250 (1994)
The Astrophysical Journal, 436, 203-203 (1994)