Merck
655007
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide-18O Gas
99 atom % 18O, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C18O
CAS番号:
分子量:
31.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % 18O
bp
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
InChI Key
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
FlameGas cylinderSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Heart
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
655007-VAR:
655007-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)