Merck
486116
Sigma-Aldrich
Carbon-12C monoxide-16O
13C and 18O depleted, 99.95 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
12C16O
分子量:
27.99
EC Number:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99.9 atom % 12C
99.95 atom % 16O
フォーム
gas
質量シフト
depleted
InChI
1S/CO/c1-2
InChI Key
UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
おすすめ製品
The use of a brass regulator is recommended.
ピクトグラム
FlameGas cylinderSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486116-VAR:
486116-BULK:
486116-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)