Merck
790427
Sigma-Aldrich
Iron-57Fe solution
95 atom %, 99.9% (trace metals analysis)
別名:
Iron-57
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
57Fe
CAS番号:
分子量:
56.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
95 atom %
品質水準
アッセイ
99.9% (trace metals analysis)
形状
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
[57Fe]
InChI
1S/Fe/i1+1
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-OUBTZVSYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
鉄粉
危険等級III
Jan Code
790427-BULK:
790427-VAR:
790427-10MG:
790427-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eduard V Bocharov et al.
Biochemistry, 56(12), 1697-1705 (2017-03-16)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) family is an important class of receptor tyrosine kinases, mediating a variety of cellular responses in normal biological processes and in pathological states of multicellular organisms. Different modes of dimerization of the human EGFR