Merck
C4642
Sigma-Aldrich
α-シクロデキストリン
≥98%
別名:
α-シクロデキストリン, α-シャルディンガーデキストリン, シクロヘキサアミロース, シクロマルトヘキサオース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H60O30
CAS番号:
分子量:
972.84
Beilstein:
79627
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI Key
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
α-シクロデキストリンは、下記の用途で使用することができます:
  • 可逆的超分子集合体の製造。
  • オレイン酸により安定化したナノ粒子の溶解度を高めるための調節剤として。
  • ポリ(エチレングリコール)を用いたポリロタキサンの生成。
  • オリゴエチレンイミンを用いたカチオン性星型ポリマーの合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4642-5G:
C4642-VAR:
C4642-1G:
C4642-BULK:
C4642-25G:
C4642-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient production of polyrotaxanes from ?-cyclodextrin and poly (ethylene glycol).
Araki J, et al.
Macromolecules, 38(17), 7524-7527 (2005)
Andrew C Warden et al.
Micromachines, 10(7) (2019-07-25)
Chemosensory protein based olfactory biosensors are expected to play a significant role in next-generation volatile organic compound (VOC) detection systems due to their ultra-high sensitivity and selectivity. As these biosensors can perform most efficiently in aqueous environments, the detection systems
?Pulling? nanoparticles into water: phase transfer of oleic acid stabilized monodisperse nanoparticles into aqueous solutions of α-cyclodextrin.
Wang, Y, et al.
Nano Letters, 3(11), 1555-1559 (2003)
Photocontrolled reversible supramolecular assemblies of an azobenzene-containing surfactant with α-cyclodextrin
Wang Y, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(16), 2823-2826 (2007)
Cationic star polymers consisting of ?-cyclodextrin core and oligoethylenimine arms as nonviral gene delivery vectors.
Yang C, et al.
Biomaterials, 28(21), 3245-3254 (2007)
資料
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.