Merck
C4805
Sigma-Aldrich
β-シクロデキストリン
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
別名:
カラウェー, シクロヘプタアミロース, シクロマルトヘプタオース, シャルディンガーβ-デキストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H70O35
CAS番号:
分子量:
1134.98
Beilstein:
78623
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97%
形状
powder
光学活性
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI Key
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-シクロデキストリン(β-CD)は、モノ-6-トシル-CDの合成に使用されています。ラット好塩基球性白血病細胞によるナノ粒子の取込みにおけるコレステロール依存性機序の関与を評価するために、無血清培地の成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
β-シクロデキストリンは、グルコースの環状αヘプタマーです。シクロデキストリンは、ベンゼン、シクロヘキサン、アダマンタン、その他の脂環式ゲスト、および無機分子またはイオンの誘導体などゲストと包接化合物を形成するためのホストとして機能します。シクロデキストリンは、通常、脂肪酸、脂質およびコレステロールなどの非極性化合物を可溶化するために使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4805-100G:
C4805-5G:
C4805-25G:
C4805-1G:
C4805-BULK:
C4805-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Space filling of beta-cyclodextrin and beta-cyclodextrin derivatives by volatile hydrophobic guests
Fourmentin S, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 9(1), 1185-1191 (2013)
Labeling and exocytosis of secretory compartments in RBL mastocytes by polystyrene and mesoporous silica nanoparticles
Ekkapongpisit M, et al.
International journal of nanomedicine, 7, 1829-1829 (2012)
Synthesis of mono-6-tosyl-beta-cyclodextrin, a key intermediate for the functional cyclodextrin derivatives
Tan T, et al.
Protocol Exchange (2011)
Shuye Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1277, 84-92 (2013-01-12)
Methoxyethylamine monosubstituted β-cyclodextrin, mono-6(A)-(2-methoxyethyl-1-ammonium)-6(A)-β-cyclodextrin chloride (MEtAMCD), is synthesized and analytically characterized. Bearing a methoxy group in cyclodextrin rim, MEtAMCD exhibits outstanding enantioselectivities toward ampholytic and acidic racemates in capillary electrophoresis. Driven by inclusion complexation, electrostatic interactions and/or hydrogen bonding, the
L Siman et al.
Physical review letters, 109(24), 248103-248103 (2013-02-02)
Binding of ligands to DNA can be studied by measuring the change of the persistence length of the complex formed, in single-molecule assays. We propose a methodology for persistence length data analysis based on a quenched disorder statistical model and
資料
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.