濃度
1.000 mg/mL±0.005
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white
溶解性
H2O: 450 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O1[C@@H]2O[C@H]([C@H](O[C@@H]3O[C@H]([C@H](O[C@@H]4O[C@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H]([C@H](O[C@@H]6O[C@H]([C@H](O[C@@H]7O[C@H]([C@H](O[C@@H]8O[C@H]([C@H]1[C@H]([C@@H]8O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]7O)O)CO)[C@H]([C@@H]6O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]5O)O)CO)[C@H]([C@@H]4O)
InChI
1S/C51H88O38/c1-14(56)8-73-11-21-42-29(64)36(71)50(81-21)85-40-19(6-54)79-48(34(69)27(40)62)89-44-23(13-75-10-16(3)58)82-51(37(72)30(44)65)86-41-20(7-55)78-47(33(68)26(41)61)88-43-22(12-74-9-15(2)57)80-49(35(70)28(43)63)84-39-18(5-53)76-45(31(66)24(39)59)83-38-17(4-52)77-46(87-42)32(67)25(38)60/h14-72H,4-13H2,1-3H3/t14?,15?,16?,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-/m0/s1
InChI Key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H125-100G-I:
H125-VAR-I:
H125-5G-I:
H125-BULK-I:
H125-10ML-I:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cyclodextrin solubilizes fat-soluble vitamins and hormones, enhancing their solubility in water for cell culture applications.
Techniques for solubilizing metabolically important compounds in aqueous solutions are reviewed.