品質水準
光学活性
[α]20/D +125°, c = 1 in H2O
分子量
average Mw ~1,180
標識化の程度
0.6 molar substitution
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O1[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O[C@H]4O[C@@H]([C@@H](O[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@H]7O[C@@H]([C@@H]1[C@H]([C@@H]7O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]6O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]5O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]4O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]3O)O)C
InChI
1S/C54H96O36/c1-19(55)7-73-13-25-43-31(61)37(67)49(79-25)86-44-26(14-74-8-20(2)56)81-51(39(69)33(44)63)88-46-28(16-76-10-22(4)58)83-53(41(71)35(46)65)90-48-30(18-78-12-24(6)60)84-54(42(72)36(48)66)89-47-29(17-77-11-23(5)59)82-52(40(70)34(47)64)87-45-27(15
InChI Key
PMPYGZCSMCXHTA-WABPNHHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- (2-ヒドロキシプロピル)-α-シクロデキストリンはキャピラリー電気泳動によるトリプトファンのラセミ体分離のためのキラル選択子として用いることができます。
- 血液接触デバイスの組み立てのための生分解性ポリロタキサンの合成に用いることができます。
- (2-ヒドロキシプロピル)-α-シクロデキストリンとポリエチレンイミンの交差結合をベースとした共重合体は遺伝子伝送ベクターとして用いることができます。
- また、ヨウ素と安定な包接錯体を形成し、水溶性を向上させるため、抗菌性ヨウ素製剤の安定化剤としても用いることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
390690-BULK:
390690-VAR:
390690-5G:
390690-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック