アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
crystals
不純物
≤3% methanol
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na].Oc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)S(O)(=O)=O)c5O)S(O)(=O)=O)c4O)S(O)(=O)=O)c3O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H24O16S4.Na/c29-25-13-1-14-6-22(46(36,37)38)8-16(26(14)30)3-18-10-24(48(42,43)44)12-20(28(18)32)4-19-11-23(47(39,40)41)9-17(27(19)31)2-15(25)7-21(5-13)45(33,34)35;/h5-12,29-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44);/q;+1/p-1
InChI Key
GZPNIEYNWYONCE-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86142-VAR:
86142-BULK:
86142-500MG:
86142-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック