Merck
337331
Sigma-Aldrich
ジクロロ(1,5-シクロオクタジエン)ルテニウム(II), ポリマー
greener alternative
95%
別名:
(1,5-シクロオクタジエン)ルテニウム(II)クロリド, ルテニウム(II)クロリド1,5-シクロオクタジエン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ru(COD)Cl2]n
CAS番号:
分子量:
280.16 (as monomer)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ru+2].[Cl-].[Cl-].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細情報については、ここをクリックしてください。
アプリケーション
汎用性の高いRu触媒前駆体。アミド結合を形成するアミンとアルコールの脱水素カップリングを触媒するためのIMesと併用されます。
汎用性の高いルテニウム触媒前駆体。アミンとアルコールの脱水素カップリングによる環境負荷の低いアミド結合形成を触媒するためのNHCリガンドと併用されます。
二水素放出によるアルコールとアミンからのアミド合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
337331-1G:
337331-BULK:
337331-250MG:
337331-VAR:
337331-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
プロトコル
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.