アッセイ
96%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
116-122 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16NP.BF4/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10H,11-12,15H2;/q;-1/p+1
InChI Key
ACXZLRCRPLYXBQ-UHFFFAOYSA-O
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
749516-500MG:4548173311234
749516-BULK:
749516-VAR:
749516-2G:4548173311227
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)