About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15O3PS
CAS番号:
分子量:
342.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
255-260 °C
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3PS/c19-23(20,21)18-14-8-7-13-17(18)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,19,20,21)
InChI Key
HXVJDHROZFWXHT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid can be used as a ligand precursor for the preparation of various transition metal complexes, which are employed as catalysts in the different organic transformations such as Heck reaction, regioselective allylation, hydrogenation of ketones, N-alkylation of amines, and olefin oligomerization and polymerization reactions.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748420-5G:
748420-BULK:
748420-VAR:
748420-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
2-(Diphenylphosphino) benzenesulfonic Acid
Achard, Mathieu and Bruneau, Christian
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 1-5 (2001)