Merck
567728
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
98%
別名:
4-(ジフェニルホスフィノ)フェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PC6H4OH
CAS番号:
分子量:
278.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
105-110 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H
InChI Key
QOPABJOZVXZFJG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
567728-BULK:
567728-VAR:
567728-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)