アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder
組成
sulfur, 16.07-17.76%
不純物
≤10% water
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O9PS3.3Na/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3
InChI Key
MYAJTCUQMQREFZ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリフェニルホスフィン-3,3′,3′′-トリスルホン酸三ナトリウム塩(TPPTS)は、K2PdCl4をパラジウム源、HCOONAを還元剤として用いるTPPTS安定化パラジウムナノ粒子(PdNP)の合成におけるキャップ剤として用いることができます。TPPTSで安定化させたPdNPは、室温での水相鈴木-宮浦カップリング反応における効率的な触媒として利用できます。TPPTSは、金属触媒による官能化オレフィンのヒドロホルミル化や直接的アリール化重合反応においてもリガンドとして用いられます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
744034-1G:
744034-VAR:
744034-10G:
744034-5G:
744034-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydroformylation of functionalized olefins catalyzed by water-soluble rhodium carbonyl complexes
Paganelli S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 157(1-2), 1-8 (2000)
Yu-Jen Lin et al.
Macromolecular rapid communications, 41(9), e2000021-e2000021 (2020-03-27)
Aqueous palladium-catalyzed direct arylation polymerization (DArP) of 2-bromothiophene derivatives 6-(2-(2-bromothiophen-3-yl)ethoxy)hexyl trimethylammonium bromide (T1) and 4-(2-(2-bromothien-3-yl)ethoxy)butylsulfonate (T2) is achieved. The supporting ligand, triphenylphosphine-3,3',3''-trisulfonic acid trisodium salt (m-TPPTs), facilitates DArP of both derivatives; however, its separation from the polymers by dialysis is
Palladium nanoparticles stabilized by phosphine ligand for aqueous phase room temperature Suzuki-Miyaura coupling
Ge Jiyuan, et al.
Tetrahedron Letters, 58(12), 1142-1145 (2017)