Merck
723029
Sigma-Aldrich
シアノメチルドデシルトリチオカーボネート
98% (HPLC)
別名:
S-シアノメチル-S-ドデシルトリチオカーボネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H27NS3
CAS番号:
分子量:
317.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SCC#N
InChI
1S/C15H27NS3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15(17)19-14-12-16/h2-11,13-14H2,1H3
InChI Key
URUIKGRSOJEVQG-UHFFFAOYSA-N
詳細
適切なRAFT剤の選択にお困りですか。モノマーに対するRAFT剤compatibility tableをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
723029-1G:4548173300665
723029-BULK:
723029-5G:4548173300672
723029-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
RAFT重合の概略とアルドリッチにて販売しているRAFT剤のご紹介です。RAFT重合はリビングラジカル重合の一種であり、適切なRAFT剤を用いることで、狭い分子量分布で高い鎖末端官能基率のポリマーを合成することができます。
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
すべて表示
プロトコル
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。