Merck
723118
Sigma-Aldrich
ビス(チオベンゾイル) ジスルフィド
>95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10S4
CAS番号:
分子量:
306.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
>95% (HPLC)
形状
solid
mp
94-96 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
S=C(SSC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10S4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
LWGLGSPYKZTZBM-UHFFFAOYSA-N
詳細
適切なRAFT剤の選択にお困りですか。モノマーに対するRAFT剤compatibility tableをご覧ください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
723118-VAR:
723118-5G:
723118-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示