Merck
749133
Sigma-Aldrich
2-(ドデシルチオカルボノチオイルチオ)プロピオン酸
97%
別名:
2-(ドデシルチオカルボノチオイルチオ)プロパン酸, 2-{[(ドデシルスルファニル)カルボノチオイル]スルファニル}プロパン酸, DoPAT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30O2S3
CAS番号:
分子量:
350.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
78-82 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)C(O)=O
InChI
1S/C16H30O2S3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20-16(19)21-14(2)15(17)18/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
CFCFZJHCTNKHGJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
正しいRAFT剤の選択についてサポートが必要ですか。RAFT剤とモノマーの適合表を参照してください。
アプリケーション
制御下ラジカル重合のRAFT剤。スチレン、アクリレートおよびアクリルアミドのモノマーの重合に特に適しています。連鎖移動剤(CTA)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
749133-VAR:
749133-BULK:
749133-1G:
749133-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Connor R Bilchak et al.
ACS nano (2020-11-21)
Polymer membranes are critical to many sustainability applications that require the size-based separation of gas mixtures. Despite their ubiquity, there is a continuing need to selectively affect the transport of different mixture components while enhancing mechanical strength and hindering aging.
Gordana Siljanovska Petreska et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-04)
AB diblock waterborne copolymers made of styrene (St) and 2-ethylhexyl acrylate (2EHA) were synthesized by means of two-step reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) (mini)emulsion polymerization. Monofunctional asymmetric RAFT agent was used to initiate the polymerization. The hard polystyrene "A"
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
すべて表示
プロトコル
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
関連コンテンツ
多用途性に優れ、低臭から無臭、低コストのRAFT剤についてご紹介します。