アッセイ
95%
フォーム
powder
保管条件
protect from light
mp
70-75 °C
SMILES記法
S=C(SC(CC)(C)C#N)N1N=C(C)C(Cl)=C1C
InChI
1S/C11H14ClN3S2/c1-5-11(4,6-13)17-10(16)15-8(3)9(12)7(2)14-15/h5H2,1-4H3
InChI Key
ZQXRXQYJDCRRGA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Cyanobutan-2-yl 4-chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carbodithioate can be used to control homo-polymerisation and co-polymerisation of acrylic acid, acrylates, acrylamides, and styrenes (2o MAMs), and LAMs such as vinyl acetate. Additionally, it can be used to polymerise methacrylates and methacrylamides, with good MW control, and moderate polydispersities. It can be used to make MAM-LAM block copolymers. It is soluble in organic media.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
900158-1G:
900158-BULK:
900158-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
関連コンテンツ
多用途性に優れ、低臭から無臭、低コストのRAFT剤についてご紹介します。