蒸気圧
1.3 mmHg ( 546 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.995% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
≤50.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
溶解性
slightly soluble 0.47 g/L at 20 °C
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
α,β-不飽和ケトンのヒドロスタネーションなどのラジカル反応の開始剤としてユニークな性質を示します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229628-BULK:
229628-100G:4548173120423
229628-VAR:
229628-10G:4548173120430
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。