アッセイ
98%
形状
powder and chunks
密度
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
N.N.N.N.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.4H3N.H2O4S.H2O/c;;;;;1-5(2,3)4;/h;4*1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
ABAHXVHZPFQSDZ-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
342327-BULK:
342327-5G:4548173137865
342327-25G:4548173137858
342327-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)