Merck
12353
Sigma-Aldrich
硫酸鉄(II) 水和物
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, exsiccated, 86.0-89.0% FeSO4 basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeSO4 · aq
CAS番号:
分子量:
151.91 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
86.0-89.0% FeSO4 basis
フォーム
solid
品質
exsiccated
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
シェルフライフ
Shelf life is limited
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
不純物
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% insoluble matter
pH
3.0-4.0 (20 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤300 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe3+: ≤4000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
不活性ガス下で容器に充填しています。
注意
tends to oxidation by air
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12353-6X1KG-R:
12353-VAR-R:
12353-40KG-R:
12353-BULK-R:
12353-1KG-R:4548173981208
12353-50KG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)