品質水準
SMILES記法
FC(=C(F)Cl)F
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChI Key
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
詳細
ハロカーボンオイル700は、ワームをアガロースパッドに乗せるために使用されます。顕微鏡下でのワームの運動を促進します。ハロカーボンは、光学的なデジタル胚サンプリング時に、酸素源として作用し、また乾燥を防ぎます。
アプリケーション
ハロカーボンオイル700は、以下の用途で使用されています:
- ガラスキャピラリーによる卵黄膜の穿刺を容易にしてクモ胚に小孔を開けるため
- 線虫(Caenorhabditis elegans)の水疱性口内炎ウイルス感染を追跡するためのマイクロインジェクションにおいて
- Zeiss LSM710共焦点システムを用いた胚 サンプルのライブイメージング
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
H8898-50ML:
H8898-BULK:
H8898-VAR:
H8898-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Drosophila melanogaster: Practical Uses in Cell and Molecular Biology, 514-514 (1995)
C. elegans: A Practical Approach, 81-81 (1999)
Frontiers in neuroscience, 12, 324-324 (2018-06-06)
Here we described an experimental protocol for in vivo imaging of macropinocytosis and subsequent intracellular events. By microinjection, we delivered fluorescence dextrans together with or without ATPγS into transparent Drosophila melanogaster embryos. Using a confocal microscope for live imaging, we
Infection of Caenorhabditis elegans with Vesicular Stomatitis Virus via Microinjection
Bio-protocol, 7(22) (2017)
Multi-color FISH facilitates analysis of cell-type diversification and developmental gene regulation in the Parasteatoda spider embryo
Development, Growth & Differentiation, 58(2), 215-224 (2016)