グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
crystals
テクニック
precipitation assay: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
11-13% Water (Karl Fischer)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
(1) 3.138, (2) 4.76, (3) 6.40
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- QuEChERS サンプル調製と UHPLC-MS-MS を用いた玄米中のマイコトキシンの測定:コメからマイコトキシンを抽出するために、QuEChERS 法でクエン酸三ナトリウム二水和物が使用されています。この研究は、食品中の有害なマイコトキシンを検出するための信頼性の高い方法を提供することで、食品の安全性を向上させています(Jettanajit & Nhujak, 2016)。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71402-1KG:
71402-5KG:
71402-VAR:
71402-100G:
71402-6X1KG:
71402-250G:
71402-BULK:
試験成績書(COA)