製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5% (T)
形状
crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.2% water
pH
3.5-4.0 (25 °C, 0.25 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.25 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.25 M in H2O
SMILES記法
[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
HWPKGOGLCKPRLZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 精液希釈用 Beltsville解凍液(BTS)の成分として
- 等窒素飼料の調製(レッドハイブリッドティラピアへのクエン酸ナトリウムの影響調査のため)
- ハイブリダイゼーション後洗浄に使用するSSC(クエン酸ナトリウム生理食塩水)の調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71497-1KG:
71497-250G:
71497-BULK:
71497-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
組織工学への応用を目的とした固体およびハイドロゲルを基盤とした足場の、既存および新規の製造方法を紹介します。