安全性情報
1.06306
Supelco
di-Sodium tetraborate
anhydrous for analysis
別名:
di-Sodium tetraborate, Borax
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B4Na2O7
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
215-540-4
NACRES:
NB.21
グレード
for X-ray fluorescence analysis
品質水準
蒸気圧
7.3 hPa ( 1200 °C)
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
形状
powder
有効性
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
溶解性
25.6 g/L
密度
2.37 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
700 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
InChI Key
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1