形状
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
5 g/dL in deionized water
テクニック
titration: suitable
pH
8.9-9.6
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI Key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT1002-VAR:
HT1002-BULK:
HT1002-100ML-KC:
HT1002-100ML:
試験成績書(COA)