アプリケーション
ホウ酸緩衝食塩水は、Gordonia bronchialis、Rhodococcus coprophilus、又はTsukamurella inchonensisの熱殺菌ホウ酸緩衝懸濁液がイヌのノミアレルギー治療に使用できるかどうかの検討に使用されています。またホウ酸緩衝食塩水は、肝細胞癌(HCC)MHCC97H細胞の侵襲能及び転移能に対する、ヒト転移サプレッサー1(MTSS1、MIM-B gene)遺伝子標的レンチウイルス型siRNA遺伝子の効果の検討において使用されています。ホウ酸緩衝食塩水は、ソフトコンタクトレンズのパラメータに対する包装溶液の浸透圧及び緩衝剤の影響の検討に使用されています。
包装
100錠ブリスタ-包装
再構成
500 mLの水に1錠を溶解すると0.010 Mホウ酸バッファ-( 0.15 M NaCl, pH 8.2)になります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08059-100TAB-F:4548173983509
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Contact lens & anterior eye : the journal of the British Contact Lens Association, 27(1), 21-26 (2005-11-24)
The study determined the effects of packaging solution osmolality and buffering agent on soft contact lens parameters. One lens type from each FDA contact lens material category was equilibrated to phosphate buffered saline (PBS) or borate buffered saline (BBS), at
Immunotherapy, 3(8), 971-978 (2011-08-17)
Can heat-killed, borate-buffered suspensions of Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus or Tsukamurella inchonensis be used to treat canine flea allergy? Organisms cultured on Sauton's medium into stationary phase were autoclaved in borate-buffered saline and stored at 10 mg wet weight/ml. Intradermal
Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology, 18(12), 915-919 (2011-01-06)
To investigate the effects of lentivirus mediated siRNA targeting human metastasis suppressor 1 (MTSS1, MIM-B gene) gene on the invasive and metastatic potentials of hepatocellular carcinoma (HCC) MHCC97H cells. The siRNA targeting MTSS1 was cloned into one lentivirus work vector.