Merck
229946
Sigma-Aldrich
四ホウ酸ナトリウム
99.998% trace metals basis
別名:
Borax, 溶融
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2B4O7
CAS番号:
分子量:
201.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99.998% trace metals basis
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99.998% trace metals basis
フォーム
powder
mp
741 °C (lit.)
密度
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI Key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sodium tetraborate, also known as borax(Na2B4O7), can be employed as a catalyst:
  • In the chemoselective oxidation of alkyl and aryl sulfides to sulfoxides and sulfones using H2O2 as the oxidant.
  • In the synthesis of pyridines, dienes, anilines, and dihydropyrano[3,2-c]chromenes via Knoevenagel condensation and Michael addition pathway.
  • In thiolysis of 1,2-epoxides to β-hydroxy sulfides.
法的情報
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229946-BULK:
229946-100G:4548173927589
229946-25G:4548173927596
229946-VAR:
229946-5G:4548173927602
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Borax catalyzed domino reactions: synthesis of highly functionalised pyridines, dienes, anilines and dihydropyrano [3, 2-c] chromenes
Molla A and Hussain S
Royal Society of Chemistry Advances, 4(56), 29750-29758 (2014)
Borax-catalyzed thiolysis of 1, 2-epoxides in aqueous medium
Gao P, et al.
Tetrahedron Letters, 49(46), 6536-6538 (2008)
Borax-Catalyzed and pH-Controlled Selective Oxidation of Organic Sulfides by H2O2: An Environmentally Clean Protocol
Hussain S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009(20), 3319-3322 (2009)
Shuai Liu et al.
Journal of the American Heart Association, 9(8), e014757-e014757 (2020-04-21)
Background The protective effects of polyamines on cardiovascular disease have been demonstrated in many studies. However, the roles of spermidine, a natural polyamine, in abdominal aortic aneurysm (AAA) disease have not been studied. In this study, we investigated the influence
Tingyao Zhou et al.
Nanoscale, 4(17), 5312-5315 (2012-07-28)
A facile approach was developed to prepare positively charged and red-emitting lysozyme-stabilized Ag nanoclusters (Lys-AgNCs) using NaBH₄ as a reducing agent at room temperature. The Lys-AgNCs can be applied in the highly selective detection of Hg²⁺.