Merck
P0657
Sigma-Aldrich
フタルジアルデヒド
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids, ≥99% (HPLC), powder or crystals
別名:
o-フタルアルデヒド, o-フタル酸ジカルボキシアルデヒド, OPA, ベンゼン-1,2-ジカルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6O2
CAS番号:
分子量:
134.13
Beilstein:
878317
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
テクニック
HPLC: suitable
white to light yellow
mp
55-58 °C
適合性
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI Key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フタルジアルデヒドは以下の用途に使用されています。
  • ゲンタマイシン含有量を分析するためのO-フタルジアルデヒド試薬の調製に
  • 乳タンパク質の加水分解の程度を明らかにするための試薬の調製に
  • O-フタルジアルデヒド/N-アセチル-L-システイン(OPA/NAC)アッセイによる牛乳サンプルの遊離アミノ酸の測定に
  • プトレシンサンプルの誘導体化に
生物化学的/生理学的作用
フタルジアルデヒドは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分離のためのアミノ酸のプレカラム誘導体化のために使用できます。また、タンパク質チオール基のフローサイトメトリー測定にも使用される可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P0657-1G:
P0657-BULK:
P0657-5G:
P0657-250MG:
P0657-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bioactive peptides from bovine milk alpha-casein: isolation, characterization and multifunctional properties
Srinivas S and Prakash V
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 16(1), 7-15 (2010)
Colour change and proteolysis of skim milk during high pressure thermal-processing
Devi AF, et al.
Journal of Food Engineering, 147, 102-110 (2015)
Gentamicin-eluting bioresorbable composite fibers for wound healing applications
Zilberman M, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 89(3), 654-666 (2009)
Haruna Nagase et al.
Biomolecules, 10(1) (2020-01-16)
Sulfation is a common modification of extracellular glycans, tyrosine residues on proteins, and steroid hormones, and is important in a wide variety of signaling pathways. We investigated the role of sulfation on endogenous oxidative stress, such as glutamate-induced oxytosis and
Andrea Molina et al.
Toxins, 11(6) (2019-06-05)
Mycotoxins are secondary metabolites, produced by fungi of genera Aspergillus, Penicillium and Fusarium (among others), which produce adverse health effects on humans and animals (carcinogenic, teratogenic and immunosuppressive). In addition, mycotoxins negatively affect the productive parameters of livestock (e.g., weight