Merck
58698
Supelco
N-イソブチリル-L-システイン
for chiral derivatization, LiChropur, ≥97.0%
別名:
N-(2-メチルプロピオニル)-L-システイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO3S
CAS番号:
分子量:
191.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for chiral derivatization
品質水準
製品種目
ChiraSelect
アッセイ
≥97.0% (RT)
≥97.0%
形状
solid
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
mp
97-101 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
BWBQXMAXLAHHTK-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-イソブチル-L-システインは、アミノ酸鏡像異性体の分離に広く使用されているキラル誘導体化剤です。
アプリケーション
N-イソブチル-L-システインは、天然/合成生理活性ペプチドおよび医薬製剤中のD-およびL-アミノ酸の測定、ならびにセレノメチオニンの絶対配置の測定をクロマトグラフィー法で実施する際に、キラル誘導体化剤として使用できます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
OPAを使用したアミノ酸の鏡像異性純度のアッセイに使用されるキラル誘導体化剤
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
58698-VAR-F:
58698-250MG-F:
58698-1G-F:
58698-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liquid chromatographic determination of d-and l-amino acids by derivatization with o-phthaldialdehyde and N-isobutyryl-l-cysteine applications with reference to the analysis of peptidic antibiotics, toxins, drugs and pharmaceutically used amino acids
Bruckner H, et al.
Journal of Chromatography A, 711(1), 201-215 (1995)
M.A. Blaskovich et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 5021-5021 (1993)
H. Bruckner et al.
Journal of Chromatography A, 666, 259-259 (1994)
H Brückner et al.
Journal of chromatography, 476, 73-82 (1989-08-04)
The enantioseparation of standard mixtures composed of protein DL-amino acids was performed by reversed-phase high-performance liquid chromatography of the corresponding diastereomeric isoindolyl derivatives, formed by automated precolumn derivatization with o-phthaldialdehyde (OPA) and a series of N-acyl-L-cysteines(Acyl-Cys). A photodiode-array detector, operating
Yuta Mutaguchi et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1540-1540 (2018-07-31)
Isoleucine 2-epimerase (ILEP) is a novel branched-chain amino acid racemase isolated from Lactobacillus buchneri. In this study, we examined production of free d-branched-chain amino acids such as d-valine, d-leucine, and d-allo-isoleucine, using lactic acid bacteria carrying homologs to ILEP. Twelve