Merck
52367
Supelco
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド
suitable for ion pair chromatography, LiChropur
別名:
CTAB, セチルトリメチルアンモニウムブロミド, セトリモニウムブロミド, パルミチルトリメチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
364.45
Beilstein:
3598189
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder or crystals
品質
LiChropur
分子量
average mol wt 62,000
凝集数
170
テクニック
ion pair chromatography: suitable
CMC
0.92
mp
248-251 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
λ
10 % in methanol
UV吸収
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
11
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) is a quaternary ammonium salt containing one long hydrophobic alkyl chain called amphiphile. The hydrophobic ions interact forming discrete aggregates possessing a hydrophobic core and a polar surface, called micelles in polar solution.
Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) is one of the most studied cationic surfactant.
アプリケーション
CTAB was used in preparing buffer solutions prepared during the determination of organic acids in port wine capillary zone electrophoresis using indirect UV detection with 2,6-pyridinedicarboxylic acid.
その他情報
イオン対クロマトグラフィ-用添加剤;TLC用イオン対試薬
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
471.2 °F - closed cup
引火点(℃)
244 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52367-VAR-F:
52367-BULK-F:
52367-10G-F:
52367-INTR-F:
52367-2.5G-F:
52367-250G-F:
52367-50G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hexadecyltrimethylammonium bromide.
Campanelli AR and Scaramuzza L.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 42 (10), 1380-1383 (1986)
Peter A. Williams, M.J. Hudson
Recent Developments in Ion Exchange, 88-88 (2012)
A. Junker-Buchheit et al.
J. Planar Chromatogr., 1, 214-214 (1988)
H. Siren et al.
Mikrochimica Acta, 2 (1-3), 77-77 (1989)
G.P. Tomkinson et al.
J. Planar Chromatogr., 3, 491-491 (1990)