詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
crystals
品質
LiChropur™
分子量
micellar avg mol wt 27,000
凝集数
80
テクニック
ion pair chromatography: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
87208-BULK:
87208-10G:
87208-VAR:
87208-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック