詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥97.5% (AT)
98% (AT)
形状
crystals
分子量
micellar avg mol wt 27,000
凝集数
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Enhance the biomass harvesting and pigments extraction from the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803.
- Facilitate the formation of mixed micelles with amitriptyline hydrochloride.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
87210-BULK:
87210-VAR:
87210-500G:
87210-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック