Merck
87580
Sigma-Aldrich
テトラキス(デシル)アンモニウムブロミド
≥99.0% (AT)
別名:
TDAB, テトラデシルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)9]4N(Br)
CAS番号:
分子量:
659.01
Beilstein:
5842649
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テトラキス(デシル)臭化アンモンはカチオン界面活性剤です。
テトラキス(デシル)臭化アンモンは第四級アンモニウム/ホスホニウム塩であり、イオン対物質として、およびベントナイトの修飾のために使用されます。
アプリケーション
テトラキス(デシル)臭化アンモンは、以下のための相間移動剤として作用します:
  • プラチナナノ結晶合成プロセスの過程でプラチナ塩を水相から有機相へ移動させるため。
  • 金ナノ粒子合成プロセスの過程で金イオンを水相から有機相へ移動させるため。
  • ジハロヒドリンによる(E)‐ピリジンアルドキシムおよび(E)‐ケトキシムのアルキル化。
軟性熱可塑性ポリウレタン樹脂(TPU)を生産するためのイオンモノマーの合成における反応剤として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
87580-50G:
87580-INTR:
87580-BULK:
87580-VAR:
87580-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of highly uniform Pickering emulsions by mercaptocarboxylated gold nanoparticles.
Yamanaka K
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 436, 18-25 (2013)
Electron tomography and 3D molecular simulations of platinum nanocrystals.
Florea I
Nanoscale, 4(16), 5125-5131 (2012)
Ionomers for tunable softening of thermoplastic polyurethane
Zander Z, et al.
Macromolecules, 49, 926-934 (2016)
Derivatization of saturated long-chain fatty acids with phenacyl bromide in non-ionic micelles
Ilana and Zamir
Journal of Chromatography A, 586, 347-350 (1991)
O-Alkylation of pyridine aldo-and ketoximes with dihalohydrins under phase-transfer conditions
Kocak A, et al.
Synthetic Communications, 37, 1155-1165 (2007)