Merck
87296
Supelco
テトラヘプチルアンモニウムブロミド
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)6]4N(Br)
CAS番号:
分子量:
490.69
Beilstein:
3763391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
flakes
品質
LiChropur
分子量
490.69 g/mol
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
87-89 °C (lit.)
89-91 °C
λ
10 % in methanol
UV吸収
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Novel potentiometric application for the determination of pantoprazole sodium and itopride hydrochloride in their pure and combined dosage form: Highlights a novel potentiometric method where Tetraheptylammonium bromide is used as an ion-pairing agent to enhance the sensitivity and selectivity of drug measurement in pharmaceutical formulations, demonstrating its importance in analytical chemistry and quality control applications (Ragab et al., 2015).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87296-BULK-F:
87296-10G-F:
87296-5G-F:
87296-50G-F:
87296-INTR-F:
87296-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ludwig Hoellein et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 434-445 (2014-07-13)
Regular quality control and post-marketing surveillance of pharmaceuticals has been a critical challenge for countries of the developing world ever since. Counterfeit and substandard medicines are widely distributed and the real extent of their prevalence still remains unknown. Compendial protocols