Merck
87115
Supelco
テトラコサン酸メチル
analytical standard
別名:
リグノセリン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)22COOCH3
CAS番号:
分子量:
382.66
Beilstein:
1797895
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
232 °C/4 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
InChI Key
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラコサン酸メチルは、ガスクロマトグラフィー技術(GC)による二相塩化メチレン/水酸化ナトリウム系および相間移動剤の非存在下でのエストラジオールのペンタフルオロベンジル化反応を研究するための外部標準として使用されます。
テトラコサン酸メチルは、ガスクロマトグラフィー法(GC)による二相塩化メチレン/水酸化ナトリウム系および相間移動剤の非存在下でのエストラジオールのペンタフルオロベンジル化反応を研究するための外部標準として使用できます。
テトラコサン酸メチルは、イエローホーン種子油から産出したバイオディーゼル中の分析物を高速液体クロマトグラフィー法で測定する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関する更なる情報については、本製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87115-250MG:
87115-1G:
87115-BULK:
87115-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hawley's Condensed Chemical Dictionary, (16) (2016)
Determination of fatty acid methyl esters in biodiesel produced from yellow horn oil by LC
Fu J-Y, et al.
Chromatographia, 67(1-2), 9-14 (2008)
Specific pentafluorobenzylation of phenols in a biphasic system
Rosenfeld.M.J and Crocco.L.J
Analytical Chemistry, 50, 701-704 (1978)
Kusampudi Shilpa et al.
Biotechnology letters, 31(12), 1837-1841 (2009-08-21)
A methanolic extract of Costus pictus (CPME) showed optimum anti-diabetic activity at 100 ng/ml. Bioactivity-guided purification of CPME led to the isolation of methyl tetracosanoate (MT) which showed an optimum glucose uptake at 1 ng/ml. CPME at 10 mug/ml inhibited
M A Lambert et al.
Journal of clinical microbiology, 23(4), 731-736 (1986-04-01)
After growth and experimental conditions were established, the mycolic acid cleavage products, constituent fatty acids, and alcohols of representative strains of Mycobacterium tuberculosis, M. smegmatis, M. fortuitum complex, M. kansasii, M. gordonae, and M. avium complex were determined by capillary