アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
46-50 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H22O2S/c12-11(13)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-14/h14H,1-10H2,(H,12,13)
InChI Key
GWOLZNVIRIHJHB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
450561-5G:
450561-25G:
450561-VAR:
450561-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.