アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCS
InChI
1S/C3H8OS/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
405736-1G:
405736-BULK:
405736-VAR:
405736-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック