製品名
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル, average Mn 20,000
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
フォーム
powder or crystals
分子量
average Mn 20,000
mp
64-69 °C
Mw/Mn
≤1.2
Ω末端
hydroxyl
α末端
methoxy
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Deoxycholic acid-grafted PEGylated chitosan micelles for the delivery of mitomycin C.:この研究では、マイトマイシンCの効果的な送達のためにデオキシコール酸でグラフトしたPEG化キトサンミセルを開発し、医薬製剤および薬物送達システムにおけるPEG化化合物の可能性を示しています(Zhang et al., 2015)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
359.6 °F
引火点(℃)
182 °C
適用法令
Jan Code
732613-BULK:
732613-25G:
732613-VAR:
732613-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.