Merck
412813
Sigma-Aldrich
N,N-ジグリシジル-4-グリシジルオキシアニリン
別名:
4-(Diglycidylamino)phenyl glycidyl ether, 4-Glycidyloxy-N ,N -diglycidylaniline, N ,N ,o -Triglycidyl-p -aminophenol, p -(Diglycidylamino)phenyl glycidyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19NO4
CAS番号:
分子量:
277.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.567 (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1OC1COc2ccc(cc2)N(CC3CO3)CC4CO4
InChI
1S/C15H19NO4/c1-3-12(17-9-15-10-20-15)4-2-11(1)16(5-13-7-18-13)6-14-8-19-14/h1-4,13-15H,5-10H2
InChI Key
AHIPJALLQVEEQF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
412813-50ML:
412813-250ML:
412813-BULK:
412813-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Giovanni Fortunato et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-09)
Efficient and comprehensive recycling of fiber-reinforced thermosets is particularly challenging, since the irreversible degradation of the matrix component is necessary in order to separate the fiber component in high purity. In this work, a new approach to fully recyclable thermoset
Michael Giebler et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-21)
Epoxy-anhydride vitrimers are covalent adaptable networks, which undergo associative bond exchange reactions at elevated temperature. Their service temperature is influenced by the glass transition temperature (Tg) as well as the topology freezing transition temperature (Tv), at which the covalent bond