Merck
412805
Sigma-Aldrich
4,4′-メチレンビス(N,N-ジグリシジルアニリン)
別名:
4,4′-メチレンジアニリンテトラグリシジルエーテル, 4,4′-メチレンビス[N,N-bis(オキシラニルメチル)アニリン], N,N,N′,N′-テトラグリシジル-4,4′-メチレンジアニリン, N,N,N′,N′-テトラグリシジル-4,4′-メチレンビスベンゼンアミン, Bis[4-(ジグリシジルアミノ)フェニル]メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H30N2O4
CAS番号:
分子量:
422.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
viscous liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.601 (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1OC1CN(CC2CO2)c3ccc(Cc4ccc(cc4)N(CC5CO5)CC6CO6)cc3
InChI
1S/C25H30N2O4/c1-5-20(26(10-22-14-28-22)11-23-15-29-23)6-2-18(1)9-19-3-7-21(8-4-19)27(12-24-16-30-24)13-25-17-31-25/h1-8,22-25H,9-17H2
InChI Key
FAUAZXVRLVIARB-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,4′-メチレンビス(N,N-ジグリシジルアニリン)(MDGA)は、2つのエポキシ基(グリシジル基)と2つのアミン基を有する2官能性モノマーです。熱硬化性ポリマー、特にエポキシ樹脂の製造におけるモノマーとして一般に使用されています。MDGAベースのエポキシ樹脂は、高強度、耐薬品性、熱安定性などの望ましい特性を示すことができるため、接着剤、コーティング、複合材料、電子カプセル化などの広範な用途に適しています。
アプリケーション
4,4′-メチレンビス(N,N-ジグリシジルアニリン)は以下の用途で使用できます:
  • UV硬化樹脂の架橋剤として用いられるUV硬化型4官能性エポキシアクリレート(EA4)を合成する出発物質として
  • 熱安定性が高く、活性化エネルギーが低いため、航空宇宙産業や自動車産業への応用の可能性があるビスマレイミド/ジアリルビスフェノールA(BMI/DBA)–エポキシ相互侵入ネットワーク樹脂の合成
  • ヒドロゲルやその他の組織工学的足場などの生体適合材料の製造における架橋剤として。強固で安定した架橋を形成できることから、医療デバイス、インプラント、ドラッグデリバリーシステムの開発に有用です。さらに、バイオメディカル用途に適した特性を有する生体適合性ポリマーや材料の合成にも利用されています。
4,4′-メチレンビス(N,N-ジグリシジルアニリン)は、以下の合成で前駆体としても使用できます:
  • 植物油のエステル交換触媒として応用できる、ポリ(ヘキサメチレンビグアニド)ベースのポリマーネットワーク
  • 4官能性エポキシアクリレート系のUV硬化樹脂
また、カーボンナノチューブに官能基を付加して、機械的強度を向上させる架橋剤としても使用できます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
412805-100ML:
412805-BULK:
412805-500ML:
412805-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Burrows et al.
Contact dermatitis, 11(2), 80-82 (1984-08-01)
An outbreak of dermatitis occurred in an aircraft factory using epoxy resin composite material. Of 25 operatives, 14 gave positive patch test reactions to the composite material and/or diglycidylether of bisphenol A (DGEBA), tetraglycidyl-4,4'-methylene dianiline (TGMDA), and o-diglycidyl phthalate. This
L Kanerva et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 201(1), 29-33 (2000-09-06)
Very little is known about allergic contact dermatitis (ACD) from preimpregnated epoxy products (prepregs). To describe a patient with occupational ACD from prepregs, and report new quantitative data on the content of prepregs. A laminator developed work-related vesicular hand dermatitis.
F Ayala et al.
Contact dermatitis, 22(5), 262-266 (1990-05-01)
Thin-layer chromatography, column chromatography, mass spectrometry and nuclear magnetic resonance were used to investigate the chemical constituents and haptens responsible in 2 different circumstances where allergic contact dermatitis from composite materials was suspected. In an aircraft factory where epoxy resins
Michael Giebler et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-21)
Epoxy-anhydride vitrimers are covalent adaptable networks, which undergo associative bond exchange reactions at elevated temperature. Their service temperature is influenced by the glass transition temperature (Tg) as well as the topology freezing transition temperature (Tv), at which the covalent bond