蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.03 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Stable Fe (III) phenoxyimines as selective and robust CO2/epoxide coupling catalysts:この論文では、Fe(III)フェノキシイミンと1,2-エポキシ-3-フェノキシプロパンの触媒性能について議論しています(Fazekas et al., 2018)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
237.2 °F - closed cup
引火点(℃)
114 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
248487-1KG:
248487-50G:4548173933931
248487-BULK:
248487-VAR:
248487-250G:4548173933924