Merck
M1407
Sigma-Aldrich
マロンニトリル
≥99%
別名:
ジシアノメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(CN)2
CAS番号:
分子量:
66.06
Beilstein:
773697
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
bp
220 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
InChI Key
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マロノニトリルは弱いシアノカーボン酸であり、特に高い反応性を持つ多目的化合物です。この結晶性脂肪族ニトリルは、複素環式化合物やポリマーを合成するための構成要素として使用されます。
アプリケーション
マロノニトリルは以下に使用されることがあります。
  • [1,6]-ナフチリジンの塩基促進性水上合成。†
  • γ-ケトアミドの合成。
  • ピリジン、1,4-ジヒドロピリジン、クロメノ[2,3-b]ピリジン、およびジヒドロ-1,4-ジチエピン骨格を含む複素環特権薬用スキャフォールドの調合。
包装
ガラスボトルに充填されています
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1407-VAR-A:
M1407-BULK-A:
M1407-5G-A:4548173202075
M1407-100G-A:4548173202051
M1407-500G-A:4548173202068
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-Performance Quinoline-Malononitrile Core as a Building Block for the Diversity-Oriented Synthesis of AIEgens
Z Guo, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 59, 9812-9825 (2020)
The chemistry of malononitrile.
F Freeman
Chemical reviews, 69(5), 591-624 (1969-10-01)
Enxiang Wei et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(33), 6389-6392 (2014-07-11)
An efficient synthesis of γ-ketoamides was developed by the one-pot multicomponent reaction of chalcones, malononitrile and DMF (as both the reactant and solvent) in the presence of NaOH (3.0 equiv.). The reaction features high atom economy, easily available starting materials
Nikolai M Evdokimov et al.
The Journal of organic chemistry, 72(9), 3443-3453 (2007-04-06)
Heterocyclic privileged medicinal scaffolds involving pyridine, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine, and dihydro-1,4-dithiepine frameworks are prepared via a single-step multicomponent reaction of structurally diverse aldehydes with various thiols and malononitrile. Mechanistic studies of the synthetic pathway leading to pyridines reveal that 1,4-dihydropyridines undergo
Kamila K Mentel et al.
Nature communications, 9(1), 2903-2903 (2018-07-27)
Electron transfer reactions are arguably the simplest chemical reactions but they have not yet ceased to intrigue chemists. Charge-separation and charge-recombination reactions are at the core of life-sustaining processes, molecular electronics and solar cells. Intramolecular electron donor-acceptor systems capture the
資料
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.