分子量
average Mn ~377
屈折率
n20/D 1.573
粘度
100-150 poise(25 °C)
密度
1.16 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClCC4OC4.O3C(C3)CO.Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)O.OC(CO)CO
InChI
1S/C15H16O2.C3H5ClO.C3H8O3.C3H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;4-1-3-2-5-3;4-1-3(6)2-5;4-1-3-2-5-3/h3-10,16-17H,1-2H3;3H,1-2H2;3-6H,1-2H2;3-4H,1-2H2
InChI Key
YCDGZAHDCFWTHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
405493-BULK:
405493-VAR:
405493-100ML:
405493-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック