Merck
406678
Sigma-Aldrich
ポリ(プロピレングリコール)ビス(2-アミノプロピルエーテル)
average Mn ~400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
分子量
average Mn ~400
屈折率
n20/D 1.449
密度
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChI Key
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Recovery of high purity Si from kerf-loss Si slurry waste by flotation method using PEA collector.:この研究では、ポリ(プロピレングリコール)ビス(2-アミノプロピルエーテル)を浮選捕集剤として使用して廃スラリーから高純度シリコンを回収する手法について探索しています。このプロセスは、産業廃棄物からのシリコン再利用の用途の可能性が示されており、より持続可能な製造の実践に貢献します(Li et al., 2020)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
325.4 °F - closed cup
引火点(℃)
163 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
406678-VAR:
406678-250ML:
406678-500ML:
406678-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)