Merck
406694
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~4,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
分子量
average Mn ~4,000
屈折率
n20/D 1.452
密度
0.997 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChI Key
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
440.1 °F - closed cup
引火点(℃)
226.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
406694-BULK:
406694-VAR:
406694-250ML:
406694-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)