liquid
有効性
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
濃度
≥60.0% (GC)
bp
175 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 47 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI Key
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F
引火点(℃)
47 °C
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体