Merck
M100005
Sigma-Aldrich
ミルセン
technical grade
別名:
β-ミルセン, 7-メチル-3-メチレン-1,6-オクタジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1719990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
~7 mmHg ( 20 °C)
含みます
0.1% alpha-tocopherol
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.00109 g/L at 20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
InChI Key
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミルセンは、モノテルペンです。Ips spp.のオスは、ミルセンの蒸気に曝露するとフェロモンであるイプスジエノール(2-メチル-6-メチレン-2,7-オクタジエン-4-オル)やイプセノール(2-メチル-6-メチレン-7-オクテン-4-オル)を産生します。ミルセンは、テルペンアルコールの前駆物質です。ミルセンは、この昆虫の宿主であるポンデローサマツの成分です。Ru、Cr、Ir、Rh錯体を触媒とするミルセンの水素付加により、水素原子を1個、2個、および3個付加した生成物の混合物が得られます。
アプリケーション
ミルセンは、欧州に分布するキクイムシIps duplicatusの主要な後腸の成分であるE-ミルセノール(2-メチル-6-メチレン-E-2,7-オクタジエン-1-オル)のGC-MSによる同定に適した合成標準物質です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M100005-5ML:
M100005-500ML:
M100005-VAR:
M100005-BULK:
M100005-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W D Bedard et al.
Science (New York, N.Y.), 164(3885), 1284-1285 (1969-06-13)
In the field, both sexes of the western pine beetle, Dendroctonus brevicomis, are attracted by the female-produced bicyclic ketal exo-brevicomin; this response is enhanced by myrcene (a constituent of the beetle's host, ponderosapine), which is not an attractant by itself.
Selective hydrogenation of myrcene catalyzed by complexes of ruthenium, chromium, iridium and rhodium.
Speziali MG, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 239(1), 10-14 (2005)
Myrcene: a precursor of pheromones in Ips beetles.
P R Hughes
Journal of insect physiology, 20(7), 1274-1275 (1974-07-01)
E-myrcenol inIps duplicatus: An aggregation pheromone component new for bark beetles.
Byers JA, et al.
Experientia, 46(11-12), 1209-1211 (1990)
Osman Ciftci et al.
Toxicology and industrial health, 27(5), 447-453 (2011-01-20)
The aim of this study was to investigate the effectiveness of curcumin, β-myrcene (myrcene) and 1,8-cineole (cineole) on antioxidant defense system in rats given a persistent environmental pollutant (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, TCDD). Rats (n = 112) were divided randomly into 8 equal
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis