Merck
M0200000
D-マンニトール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
マンニット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mannitol
メーカー/製品名
EDQM
mp
167-170 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia. Their suitability for any other use is not guaranteed and is the sole responsibility of the user. This standard is not intended for human or animal use.
Established for the preparation of the below-given solutions as per European Pharmacopoeia:
  • Reference solution (b) in the testing of related substances using liquid chromatography (General text 2.2.29) in isomalt, according to the monograph 1531
  • Reference solutions (a) in the identification of mannitol using thin-layer chromatography (General text 2.2.27) and infra-red spectroscopy and testing of related substances and assay using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0559
  • Reference solution (b) in the identification of sorbitol using thin-layer chromatography (General text 2.2.27), according to the monograph 0435
  • Reference solution (b) in the testing of related substances using gas chromatography (General text 2.2.28), according to the monograph 1381
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールの甘味物質です。甘味阻害試験に用いられます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
M0200000-1EA:
M0200000:
M0200000-1200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
vibrant-m
I0465000
イソマルト
スクロース European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1600000
スクロース
D-マンニトール EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05980
D-マンニトール
ラクツロース European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0130000
ラクツロース
L-アラビニトール European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1269000
L-アラビニトール
Sorbitol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3865-3867 (2019)
Mannitol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3175-3176 (2019)
Isomalt
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 2998-2999 (2019)
Xylitol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 4223-4225 (2016)
Heikki O Koskela et al.
Chest, 125(6), 1985-1992 (2004-06-11)
To define whether coughing during mannitol challenge is a nonspecific side effect of this challenge or is associated with asthma. A prospective study. University hospital. Thirty-seven steroid-naive, asthmatic subjects and 10 healthy subjects. The participants completed a symptom questionnaire, recorded